Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30410464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410464 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT30305010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H16 N2
Menge 10 g
Synonym N1,N1,N2,N2-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, (Dimethylamino)ethyl)dimethylamine, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, 2,5-Dimethyl-2,5-diazahexane, Dabco TMEDA, Dimethyl[2-(dimethylamino)ethyl]amine, Kaolizer 11, MR, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminoethane, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminoethane, Propamine D, TEMED, TMED, TMEDA, Tetrameen, Toyocat TE
InChI-Formel InChI=1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
SMILES CN(C)CCN(C)C
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 116.2
Formelmasse 116.1313
Reinheit (%) >95