Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylmethandiamin, TRC
Artikelnummer. 30455799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455799 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3110701MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine
CAS 51-80-9
Summenformel C5H14N2
Menge 1 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-2,4-diazapentane, Bis(dimethylamino)methane, Dimethyl[(dimethylamino)methyl]amine, Methylenebis(dimethylamine)
InChI-Formel InChI=1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
SMILES CN(C)CN(C)C
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylmethandiamin
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
Formelmasse 102.1157