Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303027 5 g 5 Gramm
11313027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13392.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2782-91-4 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2782-91-4
Summenformel C5H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00008324
InChI-Schlüssel MNOILHPDHOHILI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylthiourea, thiourea, tetramethyl, basthioryl, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thiourea, tmtu, n,n,n',n'-tetramethylthiourea, urea, thio-, tetramethyl, tetramethyl-2-thiourea, urea, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thio, thiourea, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 17725
IUPAC-Name 1,1,3,3-tetramethylthiourea
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylthiourea
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 190°C (374°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1744916
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 98%