Learn More
N,N,N-Trimethylethanaminiumiodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N-Trimethylethanaminium Iodide |
| CAS | 51-93-4 |
| Summenformel | C5 H14 N . I |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H14N.HI/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | ethyl(trimethyl)azanium;iodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.076 |
| Formelmasse | 215.017 |