missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N,N-Trimethylglycine-d9 N-Hydroxysuccinimide Ester Bromide, TRC

Artikelnummer. 30451786
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30451786 5 mg 5 Milligramm
30449429 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30451786

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT7960525MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N,N,N-Trimethylglycine-d9 N-Hydroxysuccinimide Ester Bromide
Summenformel C9H6D9BrN2O4
Menge 5 mg
Synonym α-(Trimethyl-d9)ammonium Acetyl N-Hydroxysuccinimide Bromide, 2-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-N,N,N-(trimethyl-d9)-2-oxoethanaminium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N2O4.BrH/c1-11(2,3)6-9(14)15-10-7(12)4-5-8(10)13;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
SMILES O=C(CC1)N(OC(C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C1=O.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 304.19
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.