Learn More
N-(n-Octyl)-n-Pentylamin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047345
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11379525
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18869.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6835-13-8
Summenformel C17H15ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 332.76
MDL-Nummer MFCD03093075
InChI-Schlüssel HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M
Synonym n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+%
PubChem CID 20069586
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Octyl)-n-pentylamine
Brechungsindex 1.437
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Beilstein 7524567
Empfindlichkeit Air Sensitive
IUPAC-Name 2-{4-[(4-chloro-2-methylphenyl)carbamoyl]phenoxy}propanoate
Formelmasse 199.38
Reinheit (%) ≥98%