Learn More
N,N'-Thiodiphthalimid (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30474790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30474790 1 g
30473412 500 mg
30482049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5974001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7764-29-6
Summenformel C16 H8 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 324.31
Synonym 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
IUPAC-Name 2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Sulfanylisoindol-1,3-Dion
SMILES O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Thiodiphthalimide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Formelmasse 324.0205