Learn More
N-Nitroso-di-n-Butylamin, TRC
Artikelnummer. 30136340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136340 5 g 5 Gramm
18053920 100 mg 100 Milligramm
17979619 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5255355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 924-16-3
Summenformel C8 H18 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
IUPAC-Name N,N-Dibutylenstickstoffamid
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-di-n-butylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formelmasse 158.1419
Reinheit (%) >95%