Learn More
N-Nitroso-ethyl-isopropylamin D5 (Ethyl-D5), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315854 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315854 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA15605110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5)
CAS 2975202-10-7
Summenformel C5 2H5 H7 N2 O
Menge 10 mg
Synonym N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine-d5
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C(C)C
IUPAC-Name N-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylnitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 121.1924
Formelmasse 121,1263 g/mol