Learn More
N-Nitroso-Hydrochlorothiazid, TRC
Artikelnummer. 30003740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003740 250 mg 250 Milligramm
17953195 25 mg 25 Milligramm
17910915 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN542055250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63779-86-2
Summenformel C7 H7 Cl N4 O5 S2
Molekulargewicht (g/mol) 326.737
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
IUPAC-Name 6-Chloro-4-Nitroso-1,1-Dioxo-2,3-Dihydro-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Formelmasse 325.955
Reinheit (%) >95%