Learn More
N-Nitroso Iminostilben, TRC
Artikelnummer. 30133694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133694 10 mg 10 Milligramm
30135217 25 mg 25 Milligramm
30008904 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133694 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52810010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38652-29-8
Summenformel C14H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym 5-Nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine;
IUPAC-Name 11-Nitrosobenzo[b][1]benzazepin
SMILES O=NN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso Iminostilbene
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-10H
Formelmasse 222.0793