Learn More
N-Nitroso-N-Ethylbutylamin, TRC
Artikelnummer. 30132459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132459 25 mg 25 Milligramm
30009693 10 mg 10 Milligramm
30010213 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52581025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-44-4
Summenformel C6 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Synonym N-Nitroso-N-ethylbutylamine, 1-Butanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Butylamine, N-ethyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Ethyl-N-nitroso-1-butanamine (ACI), Butylethylnitrosamine, Ethyl-n-butylnitrosamine, Ethylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-ethylnitrosamine, N-Ethyl-N-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-butyl-N-ethylamine, N-Nitrosoethyl-n-butylamine, Nitrosobutylethylamine, NSC 135
IUPAC-Name N-butyl-N-ethyllachstoffhaltiges Amino
SMILES CCCCN(CC)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-ethylbutylamine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formelmasse 130.1106