Learn More
N-Nitroso-N-methyl-N-Dodecylamin, TRC
Artikelnummer. 30041167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041167 10 mg 10 Milligramm
30040776 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52993510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55090-44-3
Summenformel C13H28N2O
Molekulargewicht (g/mol) 228.37
Synonym 1-Dodecanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-dodecanamine (ACI), MDNA, Methyldodecylnitrosamine, N-Methyl-N-dodecylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine, N-Nitrosomethyldodecylamine, Nitrosomethyldodecylamine, N-Nitroso-N-methyldodecylamine
IUPAC-Name N-Dodecyl-N-methyllachgas Adimit
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3
Formelmasse 228.2202