Learn More
N-Nitroso-N, N-di-(7-methyloctyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30009191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009191 2.5 mg 2.50 Milligramm
30004097 1 mg 1 Milligramm
17950685 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5257002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643014-99-7
Summenformel C18 H38 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 298.51
IUPAC-Name N,N-bis(7-Methyloctyl)-Lachstoffamid
SMILES CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Formelmasse 298.2984
Reinheit (%) >95%