Learn More
N-Nitroso-N-propyl Urea, Contains 40% Water, ~2% Acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30482362
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30482362 1 g
30470845 10 g
30464380 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5457501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 816-57-9
Summenformel C4 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Synonym Urea, N-nitroso-N-propyl- (9CI, ACI), N-Nitroso-N-propylurea (ACI), Urea, 1-nitroso-1-propyl- (7CI, 8CI), 1-n-Propyl-1-nitrosourea, 1-Nitroso-1-propylurea, 1-Propyl-1-nitrosourea, N-(n-Propyl)-N-nitrosourea, N-Propyl-N-nitrosourea, NPU, NSC 46792
IUPAC-Name 1-nitroso-1-propylurea
SMILES CCCN(N=O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-propylurea
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-2-3-7(6-9)4(5)8/h2-3H2,1H3,(H2,5,8)
Formelmasse 131.0695