Learn More
N-Nitroso-Nebivolol (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30133566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133566 5 mg 5 Milligramm
17913865 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5319005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391051-68-5
Summenformel C22 H24 F2 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 434.43
Synonym N,N-Bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitrous amide
IUPAC-Name N,N-bis[2-(6-Fluor-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl)-2-Hydroxyethyl] Lachstoff-Adier
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso Nebivolol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Formelmasse 434.1653
Reinheit (%) >95%