Learn More
N-Nitroso Simazine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitroso Simazine |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-3-9-6-10-5(8)11-7(12-6)14(4-2)13-15/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11,12) |
| Formelmasse | 230.0683 |