Learn More
N-Nitroso Trandolapril, TRC
Artikelnummer. 30455424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455424 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT71355550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Nitroso Trandolapril
CAS 1026154-51-7
Summenformel C24H33N3O6
Menge 50 mg
Synonym (2S,3aR,7aS)-1-(N-((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C24H33N3O6/c1-3-33-24(31)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)27(25-32)16(2)22(28)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(29)30/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES CCOC([C@@H](N([C@H](C(N1[C@@]2([C@@]([H])(C[C@H]1C(O)=O)CCCC2)[H])=O)C)N=O)CCC3=CC=CC=C3)=O
IUPAC-Name (2S,3aR,7aS)-1-(N-((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)octahydro-1H-indol-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 459.54
Formelmasse 459.24