Learn More
N-Nitrosobis(2-Hydroxypropyl)amin, TRC
Artikelnummer. 18003020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18003020 25 mg 25 Milligramm
18061110 100 mg 100 Milligramm
18013420 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18003020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52522525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53609-64-6
Summenformel C6 H14 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Synonym 1,1'-(Nitrosoimino)bis[2-propanol], 2,2'-Dihydroxydipropylnitrosamine, DHPN, Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine, Diisopropanolnitrosamine, N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, N-Nitrosodiisopropanolamine, Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
IUPAC-Name N,N-bis(2-Hydroxypropyl)-Lachgasamid
SMILES CC(O)CN(CC(C)O)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 162.1004
Reinheit (%) >95%