Learn More
N-Nitrosobis(2-Oxopropyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30012523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012523 1 g 1 Gramm
30007915 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5252501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60599-38-4
Summenformel C6 H10 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
Synonym N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
IUPAC-Name N,N-bis(2-Oxopropyl)lachstoff-Amino
SMILES CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 158.0691
Reinheit (%) >95%