Learn More
N-Nitrosodicyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 17915095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17915095 50 mg 50 Milligramm
17913605 100 mg 100 Milligramm
17933295 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17915095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52555050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947-92-2
Summenformel C12 H22 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 210.32
Synonym N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
IUPAC-Name N,N-Dicyclohexyl-Nitro-Amid
SMILES O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodicyclohexylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Formelmasse 210.1732
Reinheit (%) >95%