Learn More
N-Nitrosodiethylamin (100 µg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30475537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1x1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475537 1x1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30475537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT89321X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Summenformel C4 H10 N2 O
Menge 1x1 mL
Synonym Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)N=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylnitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 102.14
Formelmasse 102.0793
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/mL