Learn More
N-Nitrosodiisobutylamin, TRC
Artikelnummer. 17972595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17972595 50 mg 50 Milligramm
17993855 100 mg 100 Milligramm
17932505 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17972595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN52561050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 997-95-5
Summenformel C8 H18 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Synonym Dipropylamine, 2,2'-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-N-nitroso-1-propanamine, Diisobutylnitrosamine, Diisobutylnitrosoamine, N,N-Diisobutylnitrosamine, N-Nitroso-di-iso-butylamine, N-Nitrosodiisobutylamine, NSC 134
IUPAC-Name N,N-bis(2-Methylpropyl)lachstoff-Amino
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)N=O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodiisobutylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2)5-10(9-11)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 158.1419
Reinheit (%) >95%