missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosodimethylamin 0,2 mg/ml in Methanol, Mikromol

Artikelnummer. 30458682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30458682 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458682 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0487.09AME00.20

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

N-Nitrosodimethylamin 0,2 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitrosodimethylamine
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C2 H6 N2 O
Konzentration 0.2 mg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES CN(C)N=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylnitroamid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Menge 1 mL
Formelmasse 74.048 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.