Learn More
N-Nitrosodimethylamin (10 mg/ml in Ethanol), TRC
Artikelnummer. 30003738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003738 1 x 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT91001X5ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitrosodimethylamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C2 H6 N2 O
Konzentration 10 mg/mL
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMILES CN(C)N=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylnitroamid
Solvent or Matrix Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Menge 1 x 5 mL
Formelmasse 74.048
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitrosodimethylamine 10 mg/mL