Learn More
N-Nitrosodimethylamin 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327881 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30327881 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010347DI
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Nitrosodimethylamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C2 H6 N2 O
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMILES CN(C)N=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylnitroamid
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Menge 1 mL
Formelmasse 74.048 g/mol