Learn More
N-Nitrosoethylmethylamin, TRC
Artikelnummer. 30040797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040797 250 mg 250 Milligramm
17919869 50 mg 50 Milligramm
18070540 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN525950250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10595-95-6
Summenformel C3 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Synonym Ethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosoethanamine, Ethylmethylnitrosamine, Methylethylnitrosamine, Methylethylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoethylamine, N-Nitroso-N-methylethylamine, N-Nitrosoethylmethylamine, N-Nitrosomethylethylamine, NEMA, Nitrosomethylethylamine, NMEA
IUPAC-Name N-Ethyl-N-Methylnitratamid
SMILES CCN(C)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosomethylethylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
Formelmasse 88.0637
Reinheit (%) >95%