Learn More
N-Nitrosohexamethylenimin, TRC
Artikelnummer. 30468157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468157 250 mg 250 Milligramm
30475929 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30468157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN546585250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-83-2
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Synonym Hexahydro-1-nitroso-1H-azepine, N-Nitrosoazacycloheptane, N-Nitrosohexahydroazepine, Nitrosohexamethylenimine
IUPAC-Name 1-Nitrosoazepane
SMILES O=NN1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosohexamethylenimine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formelmasse 128.095