Learn More
N-(Nitrosomethyl)Ethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30010000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010000 50 mg 50 Milligramm
30004170 250 mg 250 Milligramm
18071530 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30010000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN58905550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26921-68-6
Summenformel C3H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
Synonym Ethanol, 2-(methylnitrosamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)ethanol, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosamine, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosoamine, N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, N-Methyl-N-nitrosoethanolamine, N-Nitrosomethyl(2-hydroxyethyl)amine
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyethyl)-N-Methyllachstoff-Amino
SMILES CN(CCO)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso-N-methylethanolamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3
Formelmasse 104.0586
Reinheit (%) >95%