Learn More
N'-Nitrosopentyl-(3-Pikolyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30135850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135850 25 mg 25 Milligramm
30009085 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN54500025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124521-15-9
Summenformel C11 H17 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Synonym N’-Nitrosopentyl-3-(Picolyl) Amine
IUPAC-Name N-Pentyl-N-(Pyridin-3-ylmethyl)Lachstoff-Amino
SMILES CCCCCN(Cc1cccnc1)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-8-14(13-15)10-11-6-5-7-12-9-11/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3
Formelmasse 207.1372