Learn More
N-Nitrosotris-(2-Chlorethyl)Harnstoff (90 %), TRC
Artikelnummer. 30010315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010315 25 mg 25 Milligramm
30003663 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN54725025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69113-01-5
Summenformel C7 H12 Cl3 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 276.55
IUPAC-Name 1,1,3-Tris(2-Chlorethyl)-3-Nitrosourea
SMILES ClCCN(CCCl)C(=O)N(CCCl)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12Cl3N3O2/c8-1-4-12(5-2-9)7(14)13(11-15)6-3-10/h1-6H2
Formelmasse 274.9995