Learn More
N-Nonadecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347555
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347555 25 g 25 Gramm
11357555 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11347555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05701.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268.529 g/mol
n-Nonadecane is used as a fragrance agent in cosmetics and perfumes. It is used by egg parasitoid Trissolcus basalis to discriminate between female and male hosts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Nonadecan wird als Duftstoff in Kosmetika und Parfüm verwendet. Es wird vom Ei-Parasitoiden Trissolcus basalis verwendet, um zwischen weiblichen und männlichen Wirten zu unterscheiden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Hexan.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-92-5
Summenformel C19H40
Molekulargewicht (g/mol) 268.529
MDL-Nummer MFCD00009012
InChI-Schlüssel LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID 12401
ChEBI CHEBI:32927
IUPAC-Name Nonadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonadecane
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 0.786
Siedepunkt 330°C to 331°C
Flammpunkt 168°C (334°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 25 g
Beilstein 1742892
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Hexane.
Formelmasse 268.53
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonadecane