Learn More
n-Nonadecanosäure, TRC
Artikelnummer. 30483561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30483561 5 g
30468455 10 g
30473101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6492005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-30-0
Summenformel C19 H38 O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.5
Synonym Nonadecanoic acid (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Nonadecanoic acid, n-Nonadecylic acid, Nonadecylic acid, NSC 11914
IUPAC-Name Nonadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonadecanoic acid (Nonadecyclic acid)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Formelmasse 298.2872