Learn More
n-Nonan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Nonane is used in organic synthesis, as a solvent, as a distillation chaser and as a fuel additive. It is also used in biodegradable detergent. It is an active ingredient of such petroleum fractions as varnish makers and painter naphtha, 140 flash, stoddard solvents and in gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nonan wird bei der organischen Synthese, als Lösungsmittel, als Destillations-Chaser und als Kraftstoffadditiv verwendet. Es wird auch in biologisch abbaubaren Waschmitteln verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Erdölfraktionen wie Lacken und Maler-Naphtha, Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 60 °C, Stoddard-Lösungsmitteln und Benzin.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Aceton, Benzol, Chloroform und Wasserstoffperoxid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Nonane |
| Schmelzpunkt | -53°C |
| Dichte | 0.718 |
| Siedepunkt | 150°C to 152°C |
| Flammpunkt | 31°C (87°F) |
| Strukturformel | CH3(CH2)7CH3 |
| Brechungsindex | 1.4054 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN1920 |
| Beilstein | 1696917 |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Nonane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Contain: nonane