Learn More
N-Norbimatoprost, TRC
Artikelnummer. 30138482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138482 5 mg 5 Milligramm
30134516 10 mg 10 Milligramm
30006872 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6611105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155205-89-3
Summenformel C23H33NO4
Molekulargewicht (g/mol) 387.51
IUPAC-Name (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]Hept-5-Enamid
SMILES NC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Norbimatoprost
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H33NO4/c24-23(28)11-7-2-1-6-10-19-20(22(27)16-21(19)26)15-14-18(25)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,25-27H,2,7,10-13,16H2,(H2,24,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formelmasse 387.241