Learn More
N,O-Bis(Trimethylsilyl)trifluoracetamid, mit 1 % TMCS, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394978 25 g 25 Gramm
11384978 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043928.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used for analytical purposes or as a chemical reagent for synthesis of more complex molecules. It is silylation reagent useful in GC and GC-MS for the derivatization of a wide range of functional groups under mild conditions. It is also used as DAT inhibitor and a SLC6A2 inhibitor. It is routinely used to derivatize carboxylic acids, phenols, steroids, amines, alcohols, and alkaloids and amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25561-30-2
Summenformel C8H18F3NOSi2
Molekulargewicht (g/mol) 257.403
MDL-Nummer MFCD00008269
InChI-Schlüssel XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC-Name Trimethylsilyl-(1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Namenshinweis With 1% TMCS
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.97 g/mL
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Brechungsindex 1.384
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3607620
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (hydrolyses),chloroform and hexane.
Formelmasse 257.4
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS, packaged under Argon in resealable ChemSeal bottles
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide