Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, mit 10 % TMCS
Product Code. 11329307
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11329307 25 g 25 Gramm
11319307 5 g 5 Gramm
11309307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11329307 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040174.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid ist ein leistungsstarkes Silylierungsreagenz, das in der GC und GC-MS zur Derivatisierung einer breiten Palette von funktionellen Gruppen unter milden Bedingungen eingesetzt werden kann. NEIN. Es wird auch bei der HPLC-elektrochemischen Detektion von 8-Oxo-Desoxyguanosin und 8-Oxo-Guanin verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25561-30-2
Summenformel C8H18F3NOSi2
Molekulargewicht (g/mol) 257.403
MDL-Nummer MFCD00008269
InChI-Schlüssel XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC-Name Trimethylsilyl-(1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Namenshinweis with 10% TMCS
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt 23°C (73°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3607620
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (hydrolyses),and chloroform.
Formelmasse 257.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke