Learn More
N,O-Bis(Trimethylsilyl)Trifluoracetamid (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30008704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008704 5 g 5 Gramm
30005716 100 g 100 Gramm
30010503 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5886705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25561-30-2
Summenformel C8 H18 F3 N O Si2
Molekulargewicht (g/mol) 257.4
Synonym BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
IUPAC-Name Trimethylsilyl(1E)-2,2,2-Trifluor-N-Trimethylsilylethanimidat
SMILES C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)\C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Formelmasse 257.0879