Learn More
N,O-Bis(Trimethylsilyl)trifluoracetamid, 98+ %
Artikelnummer. 11489902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489902 250 g 250 Gramm
11469902 10 g 10 Gramm
11479902 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489902 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12033.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-Bis(Trimethylsilyl)Trifluoracetamid wird als Derivatisierungsreagenz für die Gaschromatographie und Massenspektrometrie-Analyse von Phenolsäuren in Früchten verwendet. Wird auch als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Pyrimidinon-Ribosiden und Analoga verwendet, die Anti-Tumor-Eigenschaften zeigen. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz für die regioselektive Entschwefelung von Polysaccharid-Sulfaten. Wird weiterhin zur Herstellung von Trimethylsilylethern aus Kohlenhydraten und Alkoholen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
N,O-Bis(Trimethylsilyl)Trifluoracetamid wird als Derivatisierungsreagenz für die Gaschromatographie und Massenspektrometrie-Analyse von Phenolsäuren in Früchten verwendet. Wird auch als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Pyrimidinon-Ribosiden und Analoga verwendet, die Anti-Tumor-Eigenschaften zeigen. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz für die regioselektive Entschwefelung von Polysaccharid-Sulfaten. Weiterhin wird es zur Herstellung von Trimethylsilylethern aus Kohlenhydraten und Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25561-30-2
Summenformel C8H18F3NOSi2
MDL-Nummer MFCD00008269
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.97
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 23°C
Brechungsindex 1.384
Menge 250 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3607620
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform.
InChI-Schlüssel XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OC(=N[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(Trimethylsilyl)ethanimidat
Molekulargewicht (g/mol) 257.40
Formelmasse 257.4
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
RUO– Nur für Forschungszwecke