Learn More
N,O-Dimethyl-Naltrexonbromid, TRC
Artikelnummer. 30383514
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383514 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47499825MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,O-Dimethyl-Naltrexone Bromide
CAS 1005410-37-6
Summenformel C22H28BrNO4
Menge 25 mg
Synonym (3R,4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-7-oxo-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C22H28NO4.BrH/c1-23(12-13-3-4-13)10-9-21-18-14-5-6-16(26-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)11-14;/h5-6,13,17,20,25H,3-4,7-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,20+,21+,22-,23?;/m1./s1
SMILES [Br-].COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)CC6CC6
IUPAC-Name (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-3-ium-7-on;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 450.37
Formelmasse 449.1202