Learn More
N-Octacosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388968 50 g 50 Gramm
11368968 10 g 10 Gramm
11378968 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11388968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042460.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-02-4
Summenformel C28H58
Molekulargewicht (g/mol) 394.77
MDL-Nummer MFCD00009355
InChI-Schlüssel ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
IUPAC-Name Octacosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octacosane
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Siedepunkt 440°C
Flammpunkt 227°C (441°F)
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,acetone,benzene,and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 394.77
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin