Artikelnummer. 11475240
Click to view available options
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Packungsgröße
11475240
5 g
5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
11475240
Lieferant
Alfa Aesar™
Lieferanten-Nr.
044512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
n-Octadecane
CAS
593-45-3
Schmelzpunkt
28°C
Farbe
Weiß
Dichte
0.782g/mL
Siedepunkt
317°C
Flammpunkt
166°C (330°F)
Geruch
Odorless
Summenformel
C18H38
Brechungsindex
1.4390
MDL-Nummer
MFCD00009007
Menge
5 g
Synonym
n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
InChI-Schlüssel
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name
Octadecan
Molekulargewicht (g/mol)
254.502
PubChem CID
11635
ChEBI
CHEBI:32926
Formelmasse
254.5
Reinheit (%)
≥99.5%
Physikalische Form
Crystalline Mass/Melt
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?