Learn More
N-Octadecan, tech., 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488390 5 kg 5 Kilogramm
11498390 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11488390 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044301.A7
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as a solvent, a lubricant, transformer oil and an anti-corrosion agent. It is also used in paraffin and as a chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-45-3
Summenformel C18H38
Molekulargewicht (g/mol) 254.502
MDL-Nummer MFCD00009007
InChI-Schlüssel RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC-Name Octadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Octadecane
Schmelzpunkt 28°C
Farbe Weiß
Dichte 0.782 g/mL
Siedepunkt 317°C
Flammpunkt 166°C (330°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.439
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Formelmasse 254.5
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalline Masse/Schmelz
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octadecane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane