Learn More
n-Octadecanophenon, 99 %
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Octadecanophenone |
| Schmelzpunkt | 65°C to 67°C |
| Siedepunkt | 425°C |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 344.58 |
| Reinheit (%) | 99% |