Learn More
n-Octadecylsulfat, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762285 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10762285 1 g Glasflasche 1 Gramm
10380484 5 g Glasflasche 5 Gramm
10521154 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762285 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 384890010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-04-3
Summenformel C18H37NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 372.55
MDL-Nummer MFCD00007469
InChI-Schlüssel NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC-Name Natrium;octadecylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octadecyl sulfate, sodium salt
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 211.0°C to 213.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Ex Sulfated Ash)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17OSO3Na
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 372.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octadecyl sulfate, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.