Learn More
n-Octadecyltrimethylammonium chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Emulsion (main components are high polymeric and cyclic silicones); forms a protective film to coat split ends; conditioning agent for rinses and shampoos; glazing agent for hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Emulsion (Hauptkomponenten sind hochpolymere und zyklische Silicone); bildet einen Schutzfilm zur Beschichtung von Splisstellen; Konditionierungsmittel für Spülungen und Shampoos; Glanzmittel für Haare.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.759 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Octadecyltrimethylammonium chloride |
| Strukturformel | CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3 |
| Menge | 2 g |
| Beilstein | 3917847 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 1.759mg/L @ 25°C. |
| Formelmasse | 348.05 |
| Reinheit (%) | 95% |