Learn More
N-Oktan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404584 500 mL 500 Milliliter
11488720 100 mL 100 Milliliter
11414584 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11404584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13181.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.17 €
    77.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 17.52 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.232 g/mol
N-octane is mainly used as a solvent, fuel and as one of the standard values in octane rating scale. It is also used to prevent uneven burning of fuel in internal-combustion engines. Further, it acts as an antiknock agent for high compression engine fuels, lacquer diluents, blowing agent for foam rubber. In addition, it is used in rocket propellants and in azeotropic distillations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Octan wird hauptsächlich als Lösungsmittel, Kraftstoff und als einer der Standardwerte für die Oktanzahl verwendet. Auch eingesetzt zur Verhinderung einer ungleichmäßigen Verbrennung von Kraftstoff in Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus dient es als Antiklopfmittel für Kraftstoffe in Motoren mit hoher Kompression, als Lackverdünnungsmittel und Treibmittel für Schaumgummi. Außerdem wird es in Raketentreibstoff und in Azeotropdestillationen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether, Ethanol, Aceton, Benzol, Petrolether und Benzin. Geringfügig mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.703
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Brechungsindex 1.398
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696875
Merck Index 14,6749
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,ethanol,acetone,benzene,petroleum ether and gasoline; Slightly Miscible with alcohol; Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Octane