Learn More
N-Oktan-d{18}, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051970
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11374428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042339.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 17252-77-6 | C8H18 | 132.342 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17252-77-6
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 132.342
MDL-Nummer MFCD00037626
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
Synonym octane-d18, 2h18 octane, n-octane-d18, 2 h?? octane, octane-d18, 98 atom % d, n-octane-d isotopic 1g
PubChem CID 519375
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Octadecadeuteriooctan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane-d{18}
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,815 g/mL
Flammpunkt 15,6 °C (60 °F)
Menge 1 g
Schmelzpunkt -57 °C
Siedepunkt 126 °C
UN-Nummer UN1262
Formelmasse 132.34
Reinheit (%) 99%