Learn More
N-Oktansäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10617612 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617612 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
11463633 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
12668645 25 L Kunststoffbehälter 25 Liter
3 options
Artikelnummer. 10617612
Marke: Fisher Chemical O/0030/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 124-07-2
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer 4429
InChI-Schlüssel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-Name Octansäure
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 16°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 237°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 5
Formelmasse 144.21g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.