Learn More
N-Octyl 4-Hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30425596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425596 1 g -
30410457 100 mg -
30425368 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO1484731G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1219-38-1
Summenformel C15H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, octyl ester (6CI, 7CI, 8CI), n-Octyl 4-hydroxybenzoate, n-Octyl p-hydroxybenzoate, NSC 309820, Octyl 4-hydroxybenzoate, Octyl p-hydroxybenzoate, Octyl paraben, p-Hydroxybenzoic acid octyl ester
IUPAC-Name octyl 4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Octyl 4-Hydroxybenzoate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-15(17)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,2-7,12H2,1H3
Formelmasse 250.1569